Diacétyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Butanedione
A14217.09 A14217.22 A14217.36
A14217.09EA 34.6 EUR InStock
A14217.09 A14217.22 A14217.36
Diacétyle ≥99%
Diacétyle
Purity: 99% CAS No.: 431-03-8 Molecular Formula: C4H6O2 Formula Weight: 86.09 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3940 Odour: Sweet Melting Point: -3° Boiling Point: 87-88° Beilstein Reference: 605398 Merck Reference: 14,2966 UN No.: 2346 MDL No.: MFCD00008756
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 87…88 °C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0.983
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008756
Numéro CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
ONU: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2966
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité