Acétate d'isobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Methylpropyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 31.9 EUR InStock
8.20557.0100 8.20557.1000
Acétate d'isobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acétate d'isobutyle
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008932
Numéro CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
ONU: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité