Acide décanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decylic acid, Decanoic acid
D0017-25G D0017-400G
TCIAD0017-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0017-25G TCIAD0017-400G
Acide décanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide décanoïque
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004441
Numéro CAS: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 14,01758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2109f7f95470f9c325bc7ba6022ee665afaa02be&vid=74fadab9848669dec5f8eed54e04c64d2751898d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité