1-Chloropropane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
109955000.EA 163 EUR InStock
109955000. 109950050. 109951000.
1-Chloropropane 99%
1-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 46…47 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,892 g/cm³
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00000995
Numéro CAS: 540-54-5
ONU: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité