1-Chloropropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18841.0500EA 167 EUR InStock
8.18841.0500 8.18841.0100 8.18841.0050
1-Chloropropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 46 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –122,8 °C
Densité: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –31 °C
Numéro MDL: MFCD00000995
Numéro CAS: 540-54-5
ONU: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08032
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.7 g/l (20 °C)
Melting Point -122 °C
Molar Mass 78.54 g/mol
Boiling Point 45 - 47 °C
Vapor Pressure 373 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.388 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 11.1 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 520 °C
Synonyms Propyl chloride
Hill Formula C3H7Cl
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité