3-Chloro-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
A16871.14 A16871.22 A16871.36
A16871.14EA 36 EUR InStock
A16871.14 A16871.22 A16871.36
3-Chloro-1-propanol ≥98%
3-Chloro-1-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 627-30-5
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2OH
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pleasant
pH: 3-4
Melting Point: -20°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 773655
UN No.: 2849
MDL No.: MFCD00002943
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.131
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002943
Numéro CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
ONU: 2849
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité