Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone

Synonyms: Methyl heptafluoropropylketone

006806-1G 006806-5G
FLUO006806-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006806-1G FLUO006806-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanone


Formule: C₅H₃F₇O
MW: 212,07 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C (1013 hPa)
Densité: 1,424 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042079
Numéro CAS: 355-17-9
EINECS: 206-577-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité