Tributylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14868.0D A14868.0F A14868.AP
A14868.0DEA 407 EUR InStock
A14868.0D A14868.0F A14868.AP
Tributylamine 98%
Tributylamine
Purity: 98%
CAS No.: 102-82-9
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4290
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point: <-70°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 1698872
Merck Reference: 14,9618
UN No.: 2542
MDL No.: MFCD00009431
Formule: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0.778
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009431
Numéro CAS: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
ONU: 2542
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9618
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité