Octylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
B24193.22 B24193.36
B24193.22EA 27.2 EUR InStock
B24193.22 B24193.36
Octylamine 99%
Octylamine
Purity: 99%
CAS No.: 111-86-4
Molecular Formula: CH3(CH2)7NH2
Formula Weight: 129.25
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -1°
Boiling Point: 178-179°
Beilstein Reference: 1679227
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008247
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 178…179 °C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0.780
Point d'éclair: 60 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008247
Numéro CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité