(±)-2-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18793.0025 8.18793.1000 8.18793.0100
8.18793.0025EA 48.1 EUR InStock
8.18793.0025 8.18793.1000 8.18793.0100
(±)-2-Nonanol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Formule: C₉H₂₀O
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.831 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004593
Numéro CAS: 628-99-9
EINECS: 211-065-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -35 °C
Molar Mass 144.26 g/mol
Boiling Point 198 °C
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.429 (25 °C, 589 nm)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Heptyl methyl carbinol
Hill Formula C9H20O
Chemical Formula CH3(CH2)6CH(OH)CH3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité