n-Hexacosane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-hexacosane
42461.06 42461.14 42461.22
42461.06EA 39.1 EUR InStock
42461.06 42461.14 42461.22
n-Hexacosane ≥99%
n-Hexacosane
Purity: 99%
CAS No.: 630-01-3
Molecular Formula: CH3(CH2)24CH3
Formula Weight: 366.72
Physical Form: Solid
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1705609
MDL No.: MFCD00009354
Formule: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
MW: 366,71 g/mol
Point d'ébullition: 412.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009354
Numéro CAS: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité