n-Octacosane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-octacosane
42460.09 42460.18 42460.30
42460.09EA 33.7 EUR InStock
42460.09 42460.18 42460.30
n-Octacosane ≥99%
n-Octacosane
Purity: 99%
CAS No.: 630-02-4
Molecular Formula: CH3(CH2)26CH3
Formula Weight: 394.77
Flash Point: 227°(441°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 440°
MDL No.: MFCD00009355
Formule: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
MW: 394,77 g/mol
Point d'ébullition: 440 °C
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 0.8067 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 227 °C (441 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009355
Numéro CAS: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité