Acide perfluoroheptanoïque
Synonyms: Tridecafluoroenanthic acid, Tridecafluoroheptylic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroenanthic acid
002261-25G 002261-100G
FLUO002261-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002261-25G FLUO002261-100G
Acide perfluoroheptanoïque
Acide perfluoroheptanoïque
Formule: C₇HF₁₃O₂
MW: 364,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039604
Numéro CAS: 375-85-9
EINECS: 206-798-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité