1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
004642-5G 004642-25G
FLUO004642-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004642-5G FLUO004642-25G
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutane
Formule: C₄H₆Br₂F₂
Numéro CAS: 406-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité