2-Méthylpentane 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
127340010 127340025 127341001
ACRO127340010EA 455 EUR InStock
ACRO127340010 ACRO127340025 ACRO127341001
2-Méthylpentane 99+%, pur
2-Méthylpentane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0.66 g/cm³
Point d'éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009406
Numéro CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce61b1646b637970765dc4b16a997650aeccfd1&vid=71606860b34952f73fd29b7df735dd0916b1e93c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité