6-Bromo-1-hexène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
364700010 364700050 364700250
ACRO364700010EA 35.8 EUR InStock
ACRO364700010 ACRO364700050 ACRO364700250
6-Bromo-1-hexène 97%
6-Bromo-1-hexène
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 47…51 °C (16 mmHg)
Densité: 1.217 g/cm³
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000269
Numéro CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité