1-Hexyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13156.09 A13156.18 A13156.30
A13156.09EA 27.9 EUR InStock
A13156.09 A13156.18 A13156.30
1-Hexyne ≥98%
1-Hexyne
Purity: 98+%
CAS No.: 693-02-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CH
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -21°(-5°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Characteristic
Melting Point: -132°
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 635687
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009504
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C
Point de fusion: –132 °C
Densité: 0.718
Point d'éclair: –21 °C (–5 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009504
Numéro CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité