Hexabromobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Perbromobenzene
B23295.14 B23295.22
B23295.14EA 36.7 EUR InStock
B23295.14 B23295.22
Hexabromobenzène ≥97%
Hexabromobenzène
Purity: 97%
CAS No.: 87-82-1
Molecular Formula: C6Br6
Formula Weight: 551.52
Odour: Odourless
Melting Point: >300°
Beilstein Reference: 1912586
MDL No.: MFCD00000058
Formule: C₆Br₆
MW: 551,49 g/mol
Point d'ébullition: 444 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 3.543 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000058
Numéro CAS: 87-82-1
EINECS: 201-773-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité