5-Bromosalicylaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
159910250 159911000
ACRO159910250EA 34.5 EUR InStock
ACRO159910250 ACRO159911000
5-Bromosalicylaldéhyde 99%
5-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003330
Numéro CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité