5-Bromosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
A11917.14 A11917.22 A11917.36
A11917.14EA 37.1 EUR InStock
A11917.14 A11917.22 A11917.36
5-Bromosalicylaldéhyde ≥98%
5-Bromosalicylaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 1761-61-1
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 774710
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003330
Numéro CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité