2-Bromobenzonitrile
Synonyms: o-Bromobenzonitrile
001053-25G 001053-100G
FLUO001053-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001053-25G FLUO001053-100G
2-Bromobenzonitrile
2-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…52 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001772
Numéro CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité