Acide 3,5-dibromoanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibromobenzoicacid, 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
L07419.06 L07419.14
L07419.06EA 44.2 EUR InStock
L07419.06 L07419.14
Acide 3,5-dibromoanthranilique 98%
Acide 3,5-dibromoanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 609-85-8
Molecular Formula: C7H5Br2NO2
Formula Weight: 294.93
Melting Point: 230-235°
Beilstein Reference: 779291
Formule: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,93 g/mol
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017087
Numéro CAS: 609-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité