1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
018266-5G 018266-10G
FLUO018266-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018266-5G FLUO018266-10G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018333
Numéro CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité