1-Bromo-3-chlorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
154200250 154201000
ACRO154200250EA 27.7 EUR InStock
ACRO154200250 ACRO154201000
1-Bromo-3-chlorobenzène 99%
1-Bromo-3-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21.5 °C
Densité: 1.63 g/cm³
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000568
Numéro CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité