1-Bromo-3-chlorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
A14026.22 A14026.36
A14026.22EA 58.6 EUR InStock
A14026.22 A14026.36
1-Bromo-3-chlorobenzène ≥99%
1-Bromo-3-chlorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 108-37-2
Molecular Formula: C6H4BrCl
Formula Weight: 191.46
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5770
Odour: Aromatic
Melting Point: -22°
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1446353
MDL No.: MFCD00000568
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 195…196 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.630
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000568
Numéro CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité