4-Bromo-2-chloroaniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
167480100 167480500
ACRO167480100EA 43.2 EUR InStock
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007660
Numéro CAS: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité