4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
001118-100G 001118-250G 001118-500G
FLUO001118-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001118-100G FLUO001118-250G FLUO001118-500G
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000304
Numéro CAS: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité