Chlorure d'éthylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Éthylammonium chlorureÉthylamine chlorhydrate
L03624.0BEA 104 EUR InStock
L03624.0B L03624.30
Chlorure d'éthylammonium 98%
Chlorure d'éthylammonium
Attention: Hygroscopic. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Formule: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Point de fusion: 95…100 °C
Densité: 1,220
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012885
Numéro CAS: 557-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité