5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Attention
009413-25G 009413-100G
FLUO009413-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009413-25G FLUO009413-100G
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
5-Bromo-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Point d'ébullition: 229 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49 °C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070755
Numéro CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité