Trifluoroacétate d'isopropyle
Synonyms: Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
001203.100G 001203-500G
FLUO001203.100GEA 0 EUR InStock
FLUO001203.100G FLUO001203-500G
Trifluoroacétate d'isopropyle
Trifluoroacétate d'isopropyle
Formule: C₅H₇F₃O₂
MW: 156,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013566
Numéro CAS: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité