3,5-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
006015-1G 006015-5G
FLUO006015-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006015-1G FLUO006015-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
3,5-Bis(trifluorométhyl)benzophénone
Formule: C₁₅H₈F₆O
MW: 318,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015510
Numéro CAS: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité