2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
CFF650.1 006630-5G 006630-1G
CHMPCFF650.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF650.1 FLUO006630-5G FLUO006630-1G
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042315
Numéro CAS: 33252-63-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité