Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
013059-1G 013059-25G 013059-5G
FLUO013059-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013059-1G FLUO013059-25G FLUO013059-5G
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)acétique
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004348
Numéro CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité