Chlorure d'éthylammonium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Aminoethane hydrochloride, Ethylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00874.0250 8.00874.1000 8.00874.9025
8.00874.0250EA 46.1 EUR InStock
8.00874.0250 8.00874.1000 8.00874.9025
Chlorure d'éthylammonium, Sigma-Aldrich®
Chlorure d'éthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012885
Numéro CAS: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 - 108 °C
Molar Mass 81.54 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité