2,6-Dibromo-4-fluorophénol
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-fluoro-2-hydroxybenzene
013295-25G 013295-5G
FLUO013295-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013295-25G FLUO013295-5G
2,6-Dibromo-4-fluorophénol
2,6-Dibromo-4-fluorophénol
Formule: C₆H₃Br₂FO
MW: 269,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002317
Numéro CAS: 344-20-7
EINECS: 206-451-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité