2-Bromo-5-fluorophénol
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene
004232-25G 004232-100G
FLUO004232-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004232-25G FLUO004232-100G
2-Bromo-5-fluorophénol
2-Bromo-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (1013 hPa)
Densité: 1,717 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040939
Numéro CAS: 147460-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité