4-Butoxybenzaldéhyde
Attention
005341-25G 005341-100G
FLUO005341-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005341-25G FLUO005341-100G
4-Butoxybenzaldéhyde
4-Butoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0285 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003389
Numéro CAS: 5736-88-9
EINECS: 227-247-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité