2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
345940010 345940050
ACRO345940010EA 131 EUR InStock
ACRO345940010 ACRO345940050
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde 99%
2,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 226…227 °C
Numéro MDL: MFCD00016592
Numéro CAS: 35094-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité