Acide 3-cyanobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23836.06 B23836.14 B23836.22
B23836.06EA 32.7 EUR InStock
B23836.06 B23836.14 B23836.22
Acide 3-cyanobenzoïque ≥98%
Acide 3-cyanobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 1877-72-1
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 219-224°
Beilstein Reference: 1862566
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Point de fusion: 219…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002486
Numéro CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité