Acide 4-(diméthylamino)benzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Dimethylaminobenzoic acid
115760250 115761000 115765000
ACRO115760250EA 46.9 EUR InStock
ACRO115760250 ACRO115761000 ACRO115765000
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque 98%
Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 297 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 238…242 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002537
Numéro CAS: 619-84-1
EINECS: 210-615-8
Merck Index: 13,03259
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 238 to 242 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité