Acide 2,4-dihydroxybenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: beta-Resorcylic acid
114870050 114871000 114875000
ACRO114870050EA 31.6 EUR InStock
ACRO114870050 ACRO114871000 ACRO114875000
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque 97%
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002451
Numéro CAS: 89-86-1
EINECS: 201-946-9
Merck Index: 12,08325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité