1,2,4,5-Tétrachlorobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
157780050 157782500
ACRO157780050EA 17.8 EUR InStock
ACRO157780050 ACRO157782500
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène 98%
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
Formule: C₆H₂Cl₄
MW: 215,89 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000549
Numéro CAS: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to grey Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité