2,5-Dichlorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14141.06EA 82.5 EUR InStock
A14141.06 A14141.14
2,5-Dichlorobenzonitrile ≥98%
2,5-Dichlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 21663-61-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 2045293
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00019741
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019741
Numéro CAS: 21663-61-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité