3,5-Dichlorobenzonitrile
018516-1G 018516-5G 018516-100G 018516-25G
FLUO018516-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018516-1G FLUO018516-5G FLUO018516-100G FLUO018516-25G
3,5-Dichlorobenzonitrile
3,5-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66 °C
Numéro MDL: MFCD00001800
Numéro CAS: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité