Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Attention
001164-5G 001164-25G
FLUO001164-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001164-5G FLUO001164-25G
Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Acide 2,3-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 168,3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002413
Numéro CAS: 50-45-3
EINECS: 200-039-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité