Acide 3,4-dichlorobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15873.14 A15873.22 A15873.36
A15873.14EA 30.8 EUR InStock
A15873.14 A15873.22 A15873.36
Acide 3,4-dichlorobenzoïque ≥99%
Acide 3,4-dichlorobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 51-44-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2044777
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002492
Numéro CAS: 51-44-5
EINECS: 200-099-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité