2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
004432-25G 004432-100G
FLUO004432-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004432-25G FLUO004432-100G
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…65 °C
Numéro MDL: MFCD00042523
Numéro CAS: 60702-69-4
EINECS: 262-384-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité