4-Chloro-3-fluorophénol
004459-5G 004459-25G 004459-10G
FLUO004459-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004459-5G FLUO004459-25G FLUO004459-10G
4-Chloro-3-fluorophénol
4-Chloro-3-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…53 °C
Numéro MDL: MFCD00042583
Numéro CAS: 348-60-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité