1-Chloro-3-iodobenzène
Synonyms: 3-Chloroiodobenzene
001150-25G 001150-100G
FLUO001150-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001150-25G FLUO001150-100G
1-Chloro-3-iodobenzène
1-Chloro-3-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54,5 °C
Densité: 1,9255 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001046
Numéro CAS: 625-99-0
EINECS: 210-920-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité