2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19044.14 A19044.22
A19044.14EA 35.6 EUR InStock
A19044.14 A19044.22
2,4,6-Trichloroaniline ≥98%
2,4,6-Trichloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 634-93-5
Molecular Formula: C6H4Cl3N
Formula Weight: 196.46
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 262°
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00007663
Formule: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Point d'ébullition: 262 °C
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007663
Numéro CAS: 634-93-5
EINECS: 211-219-8
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité